About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
pungent; cheesy
SMILES記法
CC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W346306-SAMPLE-K:
W346306-10KG-K:4548173978123
W346306-250G:
W346306-1KG-K:4548173978130
W346306-BULK-K:
W346306-K:
W346306-1KG:
W346306-10KG:
W346306-SAMPLE:
W346306-250G-K:4548173978147
W346306-VAR-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック