About This Item
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.411
n20/D 1.414 (lit.)
bp
196-197 °C (lit.)
196-197 °C
密度
0.916-0.923 g/mL at 25 °C
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cheese; sour
SMILES記法
CCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
OVBFMEVBMNZIBR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Effects of medium chain triglycerides on hepatic fatty acid oxidation in clofibrate-fed newborn piglets.: This study investigates the effects of medium chain triglycerides, including 2-Methylpentanoic acid, on hepatic fatty acid oxidation in newborn piglets, providing insights into metabolic regulation and potential nutritional applications (Zhao et al., 2023).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W275409-1KG:
W275409-BULK-K:
W275409-SAMPLE-K:
W275409-5KG-K:4548173972701
W275409-SAMPLE:
W275409-VAR-K:
W275409-1KG-K:4548173972695
W275409-100G:
W275409-100G-K:4548173972688
W275409-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック