由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
140 °C/30 mmHg (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; cheesy; waxy
SMILES記法
CCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7(2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
NKBWMBRPILTCRD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W270601-SAMPLE-K:
W270601-VAR-K:
W270601-1KG-K:4548173339818
W270601-1G:
W270601-5KG:
W270601-1KG:
W270601-100G:
W270601-100G-K:4548173339801
W270601-5KG-K:4548173339825
W270601-SAMPLE:
W270601-BULK-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)