Merck
W319503
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ペンテン酸
≥98%, FCC, FG
別名:
trans-2-メチル-2-ペンテン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=C(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
114.14
FEMA番号:
3195
EC Number:
欧州評議会番号:
4177
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.055
NACRES:
NA.21
官能:
jam; acidic; fruity; sour
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
123-125 °C/30 mmHg
mp
26-28 °C (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
jam; acidic; fruity; sour
SMILES記法
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
InChI Key
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W319503-10KG:
W319503-5KG:
W319503-100G:
W319503-BULK:
W319503-SAMPLE:
W319503-VAR:
W319503-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)