Merck
264776
Sigma-Aldrich
trans-2-メチル-2-ペンテン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=C(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
114.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
不純物
2% cis-isomer
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
InChI Key
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロロメタン中のtrans-2-メチル-2-ペンテン酸の吸着性と脱離性は、in situ減衰全反射赤外分光法により調べられています。詳細が明らかな2種類のシンコニジン修飾Pd/Al2O3触媒(E-40692およびE-5220(Engelhard)を用いたヘキサン中のtrans-2-メチル-2-ペンテン酸の不斉水素化が調べられています
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
264776-5G:
264776-BULK:
264776-VAR:
264776-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuai Tan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(43), 19573-19579 (2011-10-06)
Adsorption and desorption of trans-2-methyl-2-pentenoic acid (MPeA) in dichloromethane (CH(2)Cl(2)) were investigated by using in situ attenuated total reflection infrared (ATR-IR) spectroscopy. A liquid flow-through spectroscopic cell allowed for high quality spectra to be obtained from deposited thin films of
Heterogeneous asymmetric hydrogenation and deuteration of 2-methyl-2-pentenoic acid over Pd supported catalysts: proton/deuterium exchange.
Solladie-Cavallo A, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 195(1), 181-188 (2003)