Merck
E18859
Sigma-Aldrich
シアノギ酸エチル
99%
別名:
2-Ethoxy-2-oxoacetonitrile, Cyanocarbonyloxyethane, Cyanoformic acid ethyl ester, Ethoxycarbonyl cyanide, Ethyl carbonocyanidate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
99.09
Beilstein:
635955
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.381 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C#N
InChI
1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3
InChI Key
MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチルシアノギ酸塩はシアン化剤として一般的に使用されています。 シアン化物の求核付加反応を用いたカルボン酸化合物の生成、三級アミンの酸化的シアノ化、およびアルキンから β-シアノ置換アクリル酸塩を生成する合成にも使用されます。
シアノギ酸エチルは、シアン化物源として以下のシアノ化に使用できます。
  • チタン触媒の存在下での活性化オレフィン。
  • 4-ジメチルアミノピリジン(DMAP)により触媒されたカルボニル化合物は、無金属および無溶媒条件下で対応する炭酸シアノヒドリンを生成します。
  • N-複素環式カルベン(NHC)により触媒されたアルデヒドと2,2,2-トリフルオロアセトフェノンは、対応する炭酸シアノヒドリンエチルを生成します。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E18859-50G:4548173195346
E18859-VAR:
E18859-5G:4548173277578
E18859-BULK:
E18859-2.2KG:
E18859-5KG:
E18859-1KG:
E18859-10G:4548173195339
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
DMAP-catalyzed cyanation of aldehydes and ketones with ethyl cyanoformate.
Aoki S, et al.
Tetrahedron Letters, 51(27), 3547-3549 (2010)
Enantioselective cyanoethoxycarbonylation of isatins promoted by a Lewis base?Br?nsted acid cooperative catalyst.
Ogura Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(32), 8299-8303 (2013)
N-heterocyclic carbene catalyzed cyanation reaction of carbonyl compounds with ethyl cyanoformate and acetyl cyanide
Zhang J, et al.
Tetrahedron Letters, 52(52), 7153-7156 (2011)
Asymmetric cyanation of activated olefins with ethyl cyanoformate catalyzed by a modular titanium catalyst.
Wang J, et al.
Organic Letters, 12(6), 1280-1283 (2010)
Oxidative Cyanation of Tertiary Amines with Ethyl Cyanoformate over a Niobia?Supported Iron?Exchanged Molybdophosphoric Acid Catalyst.
Rao K T V, et al.
ChemCatChem, 4(8), 1173-1178 (2012)