Merck
Z370371
Sigma-Aldrich
Carestream® BioMax® lightフィルム
別名:
X線フィルム, オートラジオグラフィーフィルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105341
NACRES:
NB.22
サイズ
8 in. (20 cm) × 10 in. (25 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルム間を仕切る紙はありません。
両面乳剤フィルム、クリアベース。化学発光検出システムに対して最も明瞭なバックグラウンドと最高の感度をもたらします。オートラジオグラフィーにも適していますが、X-Omat AR及びBioMax MSより高エネルギーアイソトープに対する感度が低く、BioMax MRより中エネルギーアイソトープに対する感度が低くなります。
法的情報
BioMax is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Carestream is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ana M Hernández-Vega et al.
Cells, 9(9) (2020-08-23)
The mesenchymal phenotype of glioblastoma multiforme (GBM), the most frequent and malignant brain tumor, is associated with the worst prognosis. The epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a cell plasticity mechanism involved in GBM malignancy. In this study, we determined 17β-estradiol (E2)-induced
Manav Gupta et al.
Cancer research, 80(18), 3841-3854 (2020-07-22)
Inactivation of SMARCA4/BRG1, the core ATPase subunit of mammalian SWI/SNF complexes, occurs at very high frequencies in non-small cell lung cancers (NSCLC). There are no targeted therapies for this subset of lung cancers, nor is it known how mutations in
Steven C Chen et al.
PloS one, 6(5), e19780-e19780 (2011-05-24)
Although recent publications have linked the molecular events driving facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) to expression of the double homeobox transcription factor DUX4, overexpression of FRG1 has been proposed as one alternative causal agent as mice overexpressing FRG1 present with muscular
Shaista Naqvi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(19), 7762-7767 (2009-05-07)
Vitamin deficiency affects up to 50% of the world's population, disproportionately impacting on developing countries where populations endure monotonous, cereal-rich diets. Transgenic plants offer an effective way to increase the vitamin content of staple crops, but thus far it has
資料
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
分子生物学者がメンブレン(膜)に結合したタンパク質または核酸のサンプルを検出するために使用されるさまざまな方法のプロトコルと背景説明