Merck
K4000
Sigma-Aldrich
カナマイシン 硫酸 Streptomyces kanamyceticus由来
Animal Component-free
別名:
カナマイシン 硫酸塩, カナマイシンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36N4O11 · H2O4S
CAS番号:
分子量:
582.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281654
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
Streptomyces kanamyceticus
品質水準
形状
powder
有効性
≥750 μg per mg (dry basis)
white to off-white
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI Key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸カナマイシンはStreptomyces kanamyceticus由来の広スペクトルのアミノグリコシド系抗生物質です。
アプリケーション
硫酸カナマイシンは、カナマイシンエスクリンアザイド寒天でのグループDレンサ球菌単離用培地の添加剤として、さらにカナマイシン培地でネオマイシンホスホトランスフェラーゼを含有する形質転換植物細胞を選択するために使用されます。硫酸カナマイシンはカナマイシンB耐性遺伝子で形質転換された細胞の選択剤としても使用することができます。 100 μg/mLの細胞培養用途に使用することを推奨します。Streptomyces kanamyceticus由来の硫酸カナマイシンは、以下に使用されています:
  • 細菌抗生物質耐性の研究
  • 芽再生に対する各種抗生物質の影響に関する研究
生物化学的/生理学的作用
作用機序:この製品は、70Sリボソームサブユニットと結合し、転座を阻害し、ミスコーディングを誘発することで作用します。
耐性機序:アミノグリコシド修飾酵素(アセチルトランスフェラーゼ、ホスホトランスフェラーゼ、ヌクレオチジルトランスフェラーゼなど)は、この抗生物質を変化させることができ、リボソームとの相互作用を妨げます。
抗菌スペクトル:硫酸カナマイシンはグラム陰性およびグラム陽性細菌ならびにマイコプラズマに有効です。
特徴および利点
多数の研究用途に適した高品質抗生物質
調製ノート
硫酸カナマイシンは50 mg/mLで水に溶け、透明な溶液を生成します。 アルコール、アセトン、クロロホルム、エーテルおよび酢酸エチルにはほとんど溶けません。 1%水溶液のpHは6.5~8.5です。 無菌溶液は、.2 μmフィルターを通す無菌ろ過によって調製できます。
溶液は37°Cで約5日間安定です。水性ストック溶液は、2~8°Cで保存すると長期保存できます。
保管および安定性
しっかりと閉めた状態。乾燥状態。通気の良い場所に保管してください。施錠するか、有資格者または許可された人のみがアクセスできる場所に保管してください。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K4000-25G:4548173200545
K4000-50G:4548173200552
K4000-BULK:
K4000-5G:4548173200569
K4000-VAR:
K4000-1G:4548173200538
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Didrik H Grevskott et al.
Frontiers in microbiology, 8, 24-24 (2017-02-06)
The mechanisms for the development and spread of antibacterial resistance (ABR) in bacteria residing in environmental compartments, including the marine environment, are far from understood. The objective of this study was to examine the ABR rates in Escherichia coli and
Effect of gelling agents and antibiotics on adventitious bud regeneration from In vitro leaves of pear
Chevreau et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Plant, 33, 173?179-173?179 (1997)
J Yuyang Lu et al.
Cell reports, 30(10), 3296-3311 (2020-03-12)
Repetitive elements are abundantly distributed in mammalian genomes. Here, we reveal a striking association between repeat subtypes and gene function. SINE, L1, and low-complexity repeats demarcate distinct functional categories of genes and may dictate the time and level of gene
Benjamin Bardiaux et al.
Structure (London, England : 1993), 27(7), 1082-1093 (2019-05-06)
Bacterial type 4a pili are dynamic surface filaments that promote bacterial adherence, motility, and macromolecular transport. Their genes are highly conserved among enterobacteria and their expression in enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) promotes adhesion to intestinal epithelia and pro-inflammatory signaling. To
Mitsutaka Kitano et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4795-4803 (2014-06-11)
Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) viruses cause severe and often fatal disease in humans. We evaluated the efficacy of repeated intravenous dosing of the neuraminidase inhibitor peramivir against highly pathogenic avian influenza virus A/Vietnam/UT3040/2004 (H5N1) infection in cynomolgus macaques.