由来生物
synthetic
品質水準
形状
powder
色
white to almost white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
mycobacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.H2O/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);1H2/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1
InChI Key
DTSOZYYWEZJFSS-XTHCGPPUSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3650-1G:
A3650-5G:
A3650-VAR:
A3650-BULK:
A3650-250MG:
試験成績書(COA)