安全性情報
AR001
Sigma-Aldrich
完全フロイントアジュバント′
別名:
FCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
形状
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Chemicon®
輸送温度
wet ice
アプリケーション
研究のカテゴリ
すべて
組成:
85% Drakeol 6VR (Mineral Oil)
15% Mannide Monooleate (Arlacel A)
20 mg Mycobacterium
保管および安定性
2~8°で最長12カ月間保存できます。
注記: この材料は米国産であり、ドナー動物は採血時に明らかな病気がありませんでした。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AR001:
試験成績書(COA)