Merck
SCP0195
Sigma-Aldrich
MOGタンパク質35-55、MOGペプチド断片 ヒト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C120H179N35O28S1
分子量:
2591.99
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥75%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Met-Glu-Val-Gly-Trp-Tyr-Arg-Pro-Pro-Phe-Ser-Arg-Val-Val-His-Leu-Tyr-Arg-Asn-Gly-Lys
詳細
ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質(MOG)は、中枢神経系におけるミエリン鞘およびオリゴデンドロサイトの細胞外表面に広く発現します。MOG遺伝子は、ヒト染色体6p22にマップされます 1。
アプリケーション
MOGタンパク質35-55は、研究用の実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)などの実験的疾患を誘発するための抗MOG抗体を誘発する抗原/免疫原として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質(MOG)は、神経のミエリン(髄鞘)形成を支援する接着タンパク質として機能すると考えられています。MOGは、副腎白質ジストロフィー、消失白質疾患、多発性硬化症(MS)、および風疹誘発性の精神遅滞などの疾患のメカニズムを理解するために研究されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Huifen Huang et al.
Advances in clinical and experimental medicine : official organ Wroclaw Medical University, 29(5), 535-545 (2020-05-28)
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease characterized by a loss of myelin, limb disabilities and dysregulation of gene expression. Unfortunately, there still is no treatment to cure MS. To explore a novel way to treat MS using currently available
Immune modulation by a tolerogenic myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) 10?60 containing fusion protein in the marmoset experimental autoimmune encephalomyelitis model.
Kap YS, et al.
Clinical and Experimental Immunology, 180(1), 28-39 (2015)
Antibodies to myelin oligodendrocyte glycoprotein in idiopathic optic neuritis.
Nakajima H, et al.
BMJ Open, 5(4), e007766-e007766 (2015)
The discoidin domain receptor 1 as a novel susceptibility gene for schizophrenia.
Roig B, et al.
Molecular Psychiatry, 12(9), 833-833 (2007)