Merck
S6322
Sigma-Aldrich
Sigma Adjuvant System® (SAS)
oil
別名:
Adjuvant System, Sigma Adjuvant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
形状
oil
品質水準
保管温度
2-8°C
アプリケーション
アジュバント活性アッセイ:試験マウスのEIA力価は対照マウスの2倍以上高いです。
生物化学的/生理学的作用
Sigma Adjuvant Systemは、従来のFreundの油中水型エマルジョンの代替品として使用できる安定な水中油型エマルジョンです。免疫系に強力な刺激を与える細菌およびマイコバクテリアの細胞壁成分を原料としています。
物理的形状
1バイアルあたり、0.5 mgのSalmonella minnesota由来モノホスホリルリピドA(脱毒化したエンドトキシン:detoxified endotoxin)と0.5 mgの合成トレハロースジコリノミコラートが2%油(スクアレン)/Tween® 80/水中に含まれています。
法的情報
Sigma Adjuvant System is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
免責事項
弊社カタログまたは製品に付随する他社の文書内に別途記述のある場合を除き、弊社の製品は研究のみでの使用を意図したものであり、無許可での市販、in vitro診断、ex vivoまたはin vivoでの治療、あるいは、ヒトまたは動物に対するすべての種類の消費またはアプリケーションを含む、他のいかなる目的にも使用できません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S6322-VAR:
S6322-1VL-PW:
S6322-BULK:
S6322-1VL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Déirdre B Ní Eidhin et al.
FEMS immunology and medical microbiology, 52(2), 207-218 (2007-12-21)
Clostridium difficile is the leading cause of infectious antibiotic-associated diarrhoea, particularly among the elderly. Its surface-layer protein (SLP) was tested as a vaccine component in a series of immunization and challenge experiments with Golden Syrian hamsters, combined with different systemic
Avi-Hai Hovav et al.
Infection and immunity, 73(1), 250-257 (2004-12-25)
In this study, we examined the immunogenicity and protective efficacy of six immunodominant Mycobacterium tuberculosis recombinant antigens (85B, 38kDa, ESAT-6, CFP21, Mtb8.4, and 16kDa) in a multivalent vaccine preparation (6Ag). Gamma interferon (IFN-gamma) and monophosphoryl lipid A-trehalose dicorynomycolate (Ribi) adjuvant
Christina Schellenbacher et al.
Journal of virology, 83(19), 10085-10095 (2009-07-31)
The amino (N) terminus of the human papillomavirus (HPV) minor capsid protein L2 can induce low-titer, cross-neutralizing antibodies. The aim of this study was to improve immunogenicity of L2 peptides by surface display on highly ordered, self-assembled virus-like particles (VLP)
Nadja Thönes et al.
Journal of virology, 82(11), 5472-5485 (2008-04-04)
Capsomeres are considered to be an alternative to viruslike particle (VLP)-based vaccines as they can be produced in prokaryotic expression systems. So far, no detailed side-by-side comparison of VLPs and capsomeres has been performed. In the present study, we immunized
Development of monoclonal antibodies specific for Ricinus agglutinins
Brandon DL and Hernlem BJ
Food and agricultural immunology, 20(1), 11-22 (2009)
資料
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
関連コンテンツ
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.