濃度
≥55%
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
[Ba].O[C@@H]1C=CC(=C[C@H]1OC(=C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O6.Ba.2H/c1-5(9(12)13)16-8-4-6(10(14)15)2-3-7(8)11;;;/h2-4,7-8,11H,1H2,(H,12,13)(H,14,15);;;/t7-,8-;;;/m1.../s1
InChI Key
JFTBXNPYKNMOHD-MVYICHOISA-N
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1259-250MG:4548173276687
C1259-5MG:4548173190471
C1259-25MG:4548173190464
C1259-25MG-PW:
C1259-1G:4548173276670
C1259-BULK:
C1259-VAR:
C1259-100MG:4548173190457
C1259-100MG-PW:
試験成績書(COA)