Merck
P2384
Sigma-Aldrich
プレフェン酸 バリウム塩
≥75%
別名:
1-カルボキシ-4-ヒドロキシ-α-オキソ-2,5-シクロヘキサジエン-1-プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H8O6Ba
CAS番号:
分子量:
361.49
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥75%
フォーム
powder
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Ba++].OC1C=CC(CC(=O)C([O-])=O)(C=C1)C([O-])=O
InChI
1S/C10H10O6.Ba/c11-6-1-3-10(4-2-6,9(15)16)5-7(12)8(13)14;/h1-4,6,11H,5H2,(H,13,14)(H,15,16);/q;+2/p-2
InChI Key
XXHDQWSGCJPALI-UHFFFAOYSA-L
生物化学的/生理学的作用
多くの生物種における芳香族アミノ酸生合成の中間体。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2384-50MG:4548173205830
P2384-BULK:
P2384-250MG:4548173280264
P2384-50MG-PW:
P2384-10MG:4548173205823
P2384-VAR:
P2384-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wirginia Krzyściak et al.
BMC microbiology, 14, 194-194 (2014-08-07)
Streptococcus mutans is known to be a primary etiological factor of dental caries, a widespread and growing disease in Polish children. Recognition of novel features determining the pathogenicity of this pathogen may contribute to understanding the mechanisms of bacterial infections.The