Merck
M9271
Sigma-Aldrich
α-D-マンノピラノシルフェニルイソチオシアネート
>98% (TLC)
別名:
4-イソチオシアナトフェニル-α-D-マンノピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO6S
CAS番号:
分子量:
313.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
>98% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
不純物
≤5% water (Karl Fischer)
white to off-white
溶解性
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3))
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC1OC(Oc2ccc(cc2)N=C=S)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C13H15NO6S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(20-9)19-8-3-1-7(2-4-8)14-6-21/h1-4,9-13,15-18H,5H2
InChI Key
RWANFUZQWINQBY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
α-D-マンノピラノシルフェニルイソチオシアネートは、新しいマンノシル化デンドリマーを使用した抗原送達効果を評価する研究で使用されています。また、マンノシル化デンドリマー/α-シクロデキストリン共役によって媒介される遺伝子送達を改善する研究でも使用されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9271-VAR:
M9271-BULK:
M9271-10MG:
M9271-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Improvement of gene delivery mediated by mannosylated dendrimer/α-cyclodextrin conjugates
Wada, K., et al.
J. Controlled Release, 104, 397-413 (2005)
Kuo-Ching Sheng et al.
European journal of immunology, 38(2), 424-436 (2008-01-18)
Antigen mannosylation has been shown to be an effective approach to potentiate antigen immunogenicity, due to the enhanced antigen uptake and presentation by APC. To overcome disadvantages associated with conventional methods used to mannosylate antigens, we have developed a novel
M Monsigny et al.
Biology of the cell, 51(2), 187-196 (1984-01-01)
The presence and the sugar specificity of membrane lectins on the cell surface of mouse L1210 leukemia cells were demonstrated by using various neoglycoproteins (glycosylated serum albumin) substituted with fluorescein or methotrexate. Neoglycoproteins were prepared by reaction of glycosidophenylisothiocyanates with