由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
形状
powder
色
white to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-6(16)8(18)10(11(20)21-3)23-12-9(19)7(17)5(15)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11?,12-/m1/s1
InChI Key
HIWPGCMGAMJNRG-VXSGSMIHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1050-VAR:
M1050-10MG:
M1050-BULK:
M1050-10MG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
N-linked glycosylation, modification, and degradation