アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(CO)C(OC2OC(COC3OC(COC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(O)C(OC5OC(CO)C(O)C(O)C5O)C3O)C(O)C(OC6OC(CO)C(O)C(O)C6O)C2O)C(O)C1NC(C)=O)C(O)CO
InChI
1S/C46H78N2O36/c1-11(55)47-13(3-49)22(58)37(14(57)4-50)81-41-21(48-12(2)56)28(64)38(18(8-54)78-41)82-46-36(72)40(84-45-34(70)31(67)25(61)17(7-53)77-45)27(63)20(80-46)10-74-43-35(71)39(83-44-33(69)30(66)24(60)16(6-52)76-44)26(62)19(79-43)9-73-42-32(68)29(65)23(59)15(5-51)75-42/h3,13-46,50-54,57-72H,4-10H2,1-2H3,(H,47,55)(H,48,56)
InChI Key
KIAGZJJOMMNKBW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
M8449-BULK:
M8449-10UG-PW:
M8449-VAR:
M8449-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)