安全性情報
M3800
Sigma-Aldrich
A1F Glycan ammonium salt
from Porcine
別名:
Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), mono-sialyl-bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl), NeuNAc(Gal-GlcNAc)2Man3(GlcNAc)2Fuc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C79H131N5O58
CAS番号:
分子量:
2078.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
Porcine
品質水準
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M3800-20UG-PW:
M3800-VAR:
M3800-20UG:
M3800-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
N-linked glycosylation, modification, and degradation