Merck
M3913
Supelco
SigmaMarker
low range, mol wt 6,500-66,000 Da
別名:
protein markers, protein standards
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105337
NACRES:
NA.25
品質水準
200
400
形状
lyophilized powder
使用法
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm)
sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm)
 vial sufficient for 50-100 PhastGels
分子量
6,500-66,000 Da
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
SigmaMarkersは、Laemmli SDS-PAGE、PhastSystem(Pharmacia)、Schagger and von Jagow SDS-PAGE(Tricine)用にデザインされています。SigmaMarkerはほとんどのタンパク質やそのサブユニットの分子量範囲をカバ-しています。高分子量から低分子量まで広い分子量範囲のマ-カ-です。サンプルバッファ-で凍結乾燥されているので、脱イオン水で復元後そのまま使用できます。電気泳動後クマシブル-染色した際、ほぼ同じ濃さの明瞭なバンドが得られるように調製されています。
その他情報
クマシーブルー染色により、8本のタンパク質バンドが得られます。
タンパク質(分子量)
アプロチニン、ウシ肺由来(6,500)
α-ラクトアルブミン、ウシミルク由来(14,200)
トリプシンインヒビター、大豆由来(20,000)
トリプシノーゲン、ウシ膵臓由来(24,000)
炭酸脱水酵素、ウシ赤血球由来(29,000)
グリセルアルデヒド3-リン酸デヒドロゲナーゼ、ウサギ筋肉由来(36,000)
オボアルブミン、ニワトリ卵由来(45,000)
アルブミン、ウシ血清由来(66,000)
再構成
100 μlの脱イオン水で再構成すると、62 mM Tris-HCl(pH 6.8)(1 mM EDTA、4%スクロース、10 mM TCEP、2% SDS、および0.01%ブロモフェノールブルー含有)1 mL当たり2~3.5 mgのタンパク質を含む溶液が得られます。
法的情報
SigmaMarker is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Sang Jun Lee et al.
Applied and environmental microbiology, 68(8), 3919-3924 (2002-07-31)
Gram-negative bacteria can communicate with each other by N-acyl homoserine lactones (AHLs), which are quorum-sensing autoinducers. Recently, the aiiA gene (encoding an enzyme catalyzing the degradation of AHL) has been cloned from Bacillus sp. strain 240B1. During investigations in the
Andrés González et al.
Biochemistry and molecular biology education : a bimonthly publication of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, 46(5), 493-501 (2018-08-02)
Recombinant protein expression and site-directed mutagenesis of target genes have demonstrated an increasing importance in the fields of molecular biology, biochemistry, biotechnology, and medicine. By using the flavodoxin of the model cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120 as a laboratory tool
Antonios Matsakas et al.
Experimental physiology, 91(6), 983-994 (2006-07-29)
The aim of this study was to test the hypothesis that swimming training might impact differentially myostatin expression in skeletal muscles, depending on fibre type composition, and in cardiac muscle of rats. Myostatin expression was analysed by real time reverse
Shalini Iyer et al.
PeerJ, 6, e5815-e5815 (2018-10-26)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD), two late onset neurodegenerative diseases, have been shown to share overlapping cellular pathologies and genetic origins. Studies suggest that a hexanucleotide repeat expansion in the first intron of the C9orf72 gene is