Merck
MWND500
Sigma-Aldrich
分子量マーカーキット, 14,000-500,000 未変性用
別名:
protein markers, protein molecular weight standards, protein standards
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105337
NACRES:
NA.32
フォーム
lyophilized powder
品質水準
保管温度
−20°C
アプリケーション
Kit for Molecular Weights 14,000-500,000 Non-denaturing has been used as a standard for non-denaturing PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis) analysis. It has also been used to calibrate columns for gel exclusion chromatography.
包装
The kit contains 5 vials of proteins (1 mg of each) having a molecular weight range of 14 - 545 kDa and a technical bulletin.
Proteins:
α-Lactalbumin from bovine milk
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes
Albumin from chicken egg white
Albumin from bovine serum
Urease from Jack bean
再構成
タンパク質マーカー各バイアルの内容物は、ウレアーゼ(製品番号U7752)を除き、1 mLの水で溶解して下さい。ウレアーゼはバイアルに0.5 mLの水を加え、タンパク質が溶解するまで撹拌してください。ウレアーゼ溶液に0.5 mLのグリセロールを添加すると、凍結融解の際に安定します。溶液は-20°Cで保存可能です。凍結融解の繰り返しは避けて下さい。ストック溶液は分注して冷凍保存し、2~3回使用したら残りは廃棄して下さい。分注した調製済みタンパク質マーカーは使用直前に解凍し、等量のサンプルバッファーで希釈して下さい。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oligomerization of the microtubule-associated protein tau is mediated by its N-terminal sequences: implications for normal and pathological tau action
H. Eric Feinstein
Journal of Neurochemistry (2016)
Assembly of phagocyte NADPH oxidase: A concerted binding process?
Gilda Karimi
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj. (2014)
Immunogenicity and Serological Cross-Reactivity of Saliva Proteins among Different Tsetse Species
Xin Zhao
PLoS ONE, e0004038-e0004038 (2015)
Costas Delis et al.
RNA biology, 13(1), 68-82 (2015-12-01)
We report the identification and characterization of a novel gene, AtHesperin (AtHESP) that codes for a deadenylase in Arabidopsis thaliana. The gene is under circadian clock-gene regulation and has similarity to the mammalian Nocturnin. AtHESP can efficiently degrade poly(A) substrates
Gilda Karimi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(11), 3277-3283 (2014-08-12)
The phagocyte NADPH-oxidase is a multicomponent enzyme that generates superoxide anions. It comprises a membrane redox component flavocytochrome b558 and four cytosolic proteins (p67(phox), p47(phox), p40(phox) and Rac) that must assemble to produce an active system. In this work we
資料
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
プロトコル
Separation of various acids and compounds by molecular weight: PAA, PEI, PIDADMACl, PAS, cationic dextran, chitosan