アプリケーション
ウマ脾臓由来アポフェリチンは、以下の用途で使用されています:
- 相系における分配係数の測定
- 培養細胞の鉄負荷のためにNaCl溶液として
- 生物学とナノテクノロジーのインターフェースを画像化するためのin situ液体走査透過型電子顕微鏡において
生物化学的/生理学的作用
この鉄を欠いたフェリチンタンパク質の殻は、ゲルろ過カラムおよびドデシル硫酸ナトリウム(SDS)-ポリアクリルアミドゲル電気泳動のキャリブレーションに広く用いられています。 膵臓のベータ細胞に極めて多くみられ、抗酸化物として作用します。アポフェリチンは、培養内皮細胞に加えると、用量に応じて取り込まれ、酸化剤による細胞溶解から細胞を保護するとみられています。
物理的形状
塩化ナトリウム0.135 M中の溶液
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3641-500MG-PW:
A3641-100MG-PW:
A3641-BULK-N:
A3641-25MG:
A3641PROC:
A3641-PH:
A3641-1G:
A3641-500MG:
A3641-BULK:
A3641-EW:
A3641-VAR:
A3641-1G-PW:
A3641-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scientific reports, 12(1), 16512-16512 (2022-10-04)
Some of the best nucleating agents in nature are ice-nucleating proteins, which boost ice growth better than any other material. They can induce immersion freezing of supercooled water only a few degrees below 0 °C. An open question is whether this
Analytical biochemistry, 373(2), 322-329 (2007-12-07)
Two kinds of layer silicate powder, Micromica and chlorite, were used to aid protein crystallization by the addition to hanging drops. Using appropriate crystallization buffers, Micromica powder facilitated crystal growth speed for most proteins tested in this study. Furthermore, the
The Journal of biological chemistry, 267(25), 18148-18153 (1992-09-05)
Phagocyte-mediated oxidant damage to vascular endothelium is likely involved in various vasculopathies including atherosclerosis and pulmonary leak syndromes such as adult respiratory distress syndrome. We have shown that heme, a hydrophobic iron chelate, is rapidly incorporated into endothelial cells where
Ferritin-iron increases killing of Chinese hamster ovary cells by X-irradiation
Cell proliferation, 25(6), 579-585 (1992)
Visualizing macromolecular complexes with in situ liquid scanning transmission electron microscopy
Micron (Oxford, England : 1993), 43(11), 1085-1090 (2012)