由来生物
bovine thyroid
品質水準
アッセイ
≥90% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
powder
分子量
~670 kDa
組成
Iodine, ≥0.20%
窒素分析
13.0-16.0% total
灰
≤4%
溶解性
H2O: 20 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... TG(280706)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウシサイログロブリンは、ラット甲状腺濾胞細胞ならびに初代ブタ甲状腺上皮細胞の増殖を促進することが示されています。この作用はPI3Kシグナル伝達に媒介されます。
抗体産生の担体タンパク質として広く使用されています。その利点は多数のチロシン残基で、ジアゾ反応による抱合に用いることができます。
生物化学的/生理学的作用
ウシチログロブリンは、甲状腺で甲状腺ホルモンの前駆物質として産生される大型の四量体糖タンパク質です。その大きさと、正常な血漿中には存在しないことがチログロブリンの強い免疫原性を生み、またイムノアッセイにおいてこの担体タンパク質に対する抗体が血漿タンパク質と交差反応する可能性を抑えています。接触しうる第二級アミンを介して、haptenがチログロブリンに結合する可能性があります。
甲状腺に蓄積するヨウ素含有タンパク質です。甲状腺が下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)によって刺激されると、チログロブリンは循環チロキシンに変換されます。その発現は甲状腺特異的であるため、甲状腺のアブレーションにより治療された甲状腺癌の再発や転移の高感度指標となります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1001-1G:
T1001-VAR:
T1001-50MG:
T1001-500MG:
T1001-BULK:
T1001-100MG:
T1001-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
N Murat Karabacak et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 8(4), 846-856 (2008-12-17)
Top-down and bottom-up mass spectrometry methods can generate gas phase fragments and use these to identify proteins. Top-down methods, in addition, can provide the mass of the protein itself and therefore additional structural information. Despite the conceptual advantage of top-down
Mahsa Hadidi et al.
Biotechnology progress, 32(6), 1531-1538 (2016-10-22)
Charged polysaccharides are used in the food industry, as cosmetics, and as vaccines. The viscosity, thermodynamics, and hydrodynamic properties of these charged polysaccharides are known to be strongly dependent on the solution ionic strength because of both inter- and intramolecular
Laura Gámez-Díaz et al.
Immunology and cell biology, 95(9), 789-802 (2017-06-28)
Biallelic mutations in the human lipopolysaccharide responsive beige-like anchor (LRBA) gene lead to a primary immunodeficiency known as LRBA deficiency, characterized by a broad range of clinical manifestations including autoimmunity, organomegaly, hypogammaglobulinemia and recurrent infections. Considering the phenotypic heterogeneity in
William H Fissell et al.
Journal of membrane science, 326(1), 58-63 (2010-01-08)
Silicon micromachining provides the precise control of nanoscale features that can be fundamentally enabling for miniaturized, implantable medical devices. Concerns have been raised regarding blood biocompatibility of silicon-based materials and their application to hemodialysis and hemofiltration. A high-performance ultrathin hemofiltration
Jonathan Friedman et al.
Nature ecology & evolution, 1(5), 109-109 (2017-08-16)
Microorganisms typically form diverse communities of interacting species, whose activities have tremendous impact on the plants, animals and humans they associate with. The ability to predict the structure of these complex communities is crucial to understanding and managing them. Here