Merck
R9875
Sigma-Aldrich
D-リブロース 5-リン酸 ナトリウム塩
≥90% (HPLC)
別名:
Ru-5-P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11O8P · xNa+
CAS番号:
分子量:
230.11 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
chicken liver (enzyme)
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
<1.0% acetone
<1.0% ethanol (GC)
<1.0% methanol
white to faint yellow
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
微量陽イオン
Na: 11.0-16.5% (dry basis)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
InChI Key
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
生物化学的/生理学的作用
メチオニンサルベージ経路の中間代謝物です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R9875-25MG:
R9875-100MG:
R9875-10MG-KC:
R9875-VAR:
R9875-5MG:
R9875-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A simple method for the preparation of D-ribulose 5-phosphate.
S PONTREMOLI et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 643-645 (1962-03-01)