Merck
SML1438
Sigma-Aldrich
LY2090314
≥98% (HPLC)
別名:
3-[9-フルオロ-1,2,3,4-テトラヒドロ-2-(1-ピペリジニルカルボニル)ピロロ[3,2,1-jk][1,4]ベンゾジアゼピン-7-イル]-4-イミダゾ[1,2-a]ピリジン-3-イル-1h-ピロール-2,5-ジオン, 3-[9-フルオロ-2-(ピペリジン-1-イルカルボニル)-1,2,3,4-テトラヒドロ[1,4]ジアゼピノ[6,7,1-hi]インドール-7-イル]-4-イミダゾ[1,2-a]ピリジン-3-イル-1H-ピロール-2,5-ジオン, LY-2090314
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H25FN6O3
CAS番号:
分子量:
512.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow to orange
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N1CCCCC1)N(C2)CCN3C4=C2C=C(F)C=C4C(C5=C(C6=CN=C7N6C=CC=C7)C(NC5=O)=O)=C3
InChI
1S/C28H25FN6O3/c29-18-12-17-15-34(28(38)32-7-3-1-4-8-32)11-10-33-16-20(19(13-18)25(17)33)23-24(27(37)31-26(23)36)21-14-30-22-6-2-5-9-35(21)22/h2,5-6,9,12-14,16H,1,3-4,7-8,10-11,15H2,(H,31,36,37)
InChI Key
HRJWTAWVFDCTGO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
LY2090314は、in vitroでヒトMYCN増幅および非増幅の神経芽細胞腫(NB)細胞株の増殖を抑えることができます。また、神経芽細胞腫の増殖、コロニー形成および細集密を防ぐ能力があります。
LY2090314は、がん治療のための臨床試験におけるグリコーゲンシンターゼキナーゼ-3(GSK-3)の強力かつ選択的なATP競合阻害剤です。LY2090314のGSK-3αとGSK-3βのIC50値は、それぞれ1.5 nM、0.9 nMです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1438-VAR:
SML1438-BULK:
SML1438-25MG:
SML1438-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Antiproliferative and apoptotic effect of LY2090314, a GSK-3 inhibitor, in neuroblastoma in vitro
Kunnimalaiyaan S, et al.
BMC Cancer, 18(1), 560-560 (2018)
Mengfei Yu et al.
Cell, 184(1), 243-256 (2021-01-09)
Craniosynostosis results from premature fusion of the cranial suture(s), which contain mesenchymal stem cells (MSCs) that are crucial for calvarial expansion in coordination with brain growth. Infants with craniosynostosis have skull dysmorphology, increased intracranial pressure, and complications such as neurocognitive