製品名
Bay 11-7082, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
InChI Key
DOEWDSDBFRHVAP-KRXBUXKQSA-N
アプリケーション
- インターロイキン(IL)-8の産生における核因子-カッパB(NF-κB)シグナル伝達経路の作用を検証するためのNF-κB阻害剤
- Mycoplasma hyorhinisによる上皮間葉転換(EMT)および細胞遊走におけるNF-κB活性化の意義を検証するための核因子-カッパB(NF-κB)阻害剤
- 造血幹細胞移植マウスにおける肝炎に及ぼす作用を調べるためのNOD-like receptor family pyrin domain containing 3(NLRP3)の選択的阻害剤
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
B5556-10MG:4548173189154
B5556-BULK:
B5556-VAR:
B5556-IP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.