Merck
83875
Sigma-Aldrich
D-リボース 5-リン酸 二ナトリウム塩 二水和物
≥99% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9Na2O8P · 2H2O
CAS番号:
分子量:
310.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
不純物
≤5% solvent (ethanol, methanol)
6-15% water
light yellow
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na.2H2O/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t3-,4+,5-;;;;/m0..../s1
InChI Key
ROFJYRUKQPRHKK-WFAHMUOKSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リボース-5-リン酸イソメラーゼとホスホペントムターゼを同定、識別および特性評価するための基質として、D-リボース5-リン酸が使用されます。リボース5-リン酸は、in vivoおよびin vitroでの糖化のプロセスと効果を研究するために使用されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
5-phospho-D-ribosyl α-1-pyrophosphateの合成、トランスケトラ-ゼの単離に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
83875-BULK:
83875-1G:
83875-VAR:
83875-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Gross et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 7428-7428 (1983)
A Mocali et al.
European journal of biochemistry, 180(1), 213-219 (1989-03-01)
Transketolase has been purified for the first time from human leukocytes, according to a new procedure which consists of three conventional steps. The enzyme was finally detached from CM-cellulose by specific elution with a D-xylulose-5-phosphate/D-ribose-5-phosphate mixture and the isolated product
Nisreen Wahwah et al.
Scientific reports, 10(1), 19907-19907 (2020-11-18)
Cisplatin is a mainstay of cancer chemotherapy. It forms DNA adducts, thereby activating poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs) to initiate DNA repair. The PARP substrate NAD+ is synthesized from 5-phosphoribose-1-pyrophosphate (PRPP), and we found that treating cells for 6 h with cisplatin reduced