Merck
P7127
Sigma-Aldrich
ホスホ(エノール)ピルビン酸 一カリウム塩
≥97% (enzymatic), powder
別名:
2-(ホスホノオキシ)-2-プロペン酸 一カリウム塩, モノホスホエノールピルビン酸カリウム, PEP-K, ホスホエノールピルビン酸一カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4KO6P
CAS番号:
分子量:
206.13
Beilstein:
4603446
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
ホスホ(エノール)ピルビン酸 一カリウム塩, ≥97% (enzymatic)
品質水準
アッセイ
≥97% (enzymatic)
形状
powder
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホスホ(エノール)ピルビン酸(PEP)は、ヘキソキナーゼ、ホスホグルコースイソメラーゼ、ホスホフルクトキナーゼおよびアルドラーゼの阻害剤として作用します。抗酸化特性を示す二官能性炭水化物です。PEPは、臨床移植における臓器保存剤になる可能性があります。
アプリケーション
ホスホ(エノール)ピルビン酸一カリウム塩は以下のように使用されています。
  • アクティブゲルアセンブリーのためにアデノシン三リン酸(ATP)の一定濃度を維持するため
  • in vitro ATPアーゼアッセイのアッセイバッファーの成分として
  • 光学捕獲アッセイの標準溶液として。
生物化学的/生理学的作用
ホスホ(エノール)ピルビン酸(PEP)は解糖と糖新生に関与します。解糖では、PEPがピルビン酸キナーゼによって代謝されてピルビン酸を生成します。植物でのPEPは、芳香族アミノ酸の形成と炭素固定経路に関与します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7127-VAR:
P7127-5G:
P7127-25MG:
P7127-100MG:
P7127-500MG:
P7127-10MG-KC:
P7127-1G:
P7127-250MG:
P7127-10MG:
P7127-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Single Molecule Analysis (2018)
Alan Cahill et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 447, 381-394 (2008-03-29)
Chronic alcohol consumption has been shown to severely compromise mitochondrial protein synthesis. Hepatic mitochondria isolated from alcoholic animals contain decreased levels of respiratory complexes and display depressed respiration rates when compared to pair-fed controls. One underlying mechanism for this involves
Investigation of the reaction between phosphoenolpyruvic acid and thiosulfate-nitrosyl iron complex
Zanina AA, et al.
Russian Chemical Bulletin, 66(5), 927-931 (2017)
N-terminal polar amino acids of the C2 insert of nonmuscle myosin II-C2 regulate its functional properties
Saha S, et al.
Febs Letters, 590(23), 4223-4232 (2016)
W J Bettger et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(9), 5588-5592 (1981-09-01)
A serum-free, hormone-supplemented medium, enriched with a mixture of lipids, has been developed that supports rapid clonal growth of human diploid fetal lung fibroblasts (Flow 2000, WI-38, MRC-5, and IMR-90) and of low-passage human foreskin fibroblasts. The medium, which contains
資料
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.