Merck
589470
Sigma-Aldrich
ホスホエノールピルビン酸-213C カリウム塩
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOP(O)(OH)O13C(=CH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
207.13
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
175 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[K+].OC(=O)[13C](=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i2+1;
InChI Key
SOSDSEAIODNVPX-CGOMOMTCSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
589470-50MG:
589470-VAR:
589470-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)