詳細
研究領域:細胞シグナル伝達
ピルビン酸キナーゼは、細胞の代謝を調節する役割を担っています。哺乳類には 4 種類のピルビン酸キナーゼアイソフォーム(PKM1、PKM2、PKR、PKL)があります。哺乳類のピルビン酸キナーゼは、同一のサブユニットで構成される四量体タンパク質で、2 量体-2 量体の構成で配置されています。各モノマーは 1 つの活性部位を含み、A、B、C と指定された 3 つの主要ドメインと、小さな N 末端ドメインで構成されています。ピルビン酸キナーゼ(PKM2)の M2 アイソフォームは同化代謝をサポートし、癌組織および正常組織で発現しています。
ピルビン酸キナーゼは、細胞の代謝を調節する役割を担っています。哺乳類には 4 種類のピルビン酸キナーゼアイソフォーム(PKM1、PKM2、PKR、PKL)があります。哺乳類のピルビン酸キナーゼは、同一のサブユニットで構成される四量体タンパク質で、2 量体-2 量体の構成で配置されています。各モノマーは 1 つの活性部位を含み、A、B、C と指定された 3 つの主要ドメインと、小さな N 末端ドメインで構成されています。ピルビン酸キナーゼ(PKM2)の M2 アイソフォームは同化代謝をサポートし、癌組織および正常組織で発現しています。
アプリケーション
ウサギ筋肉由来のピルビン酸キナーゼは、リンゴ酸脱水素酵素(MDH)検査用の再フォールディング緩衝液の成分として使用されています。また、ホスホグリセリン酸ムターゼ(PGM)酵素検査用の緩衝液の補充成分としても使用されています。
シグマのピルビン酸キナーゼは、高生産性細胞不含タンパク質発現のためのE. coli(大腸菌)培養物のBL21 CP菌株由来細胞不含抽出物の調製に使用されています。この酵素は、溶出DAPk(細胞死関連プロテインキナーゼ[すなわちピルビン酸と結合して活性化するセリン/スレオニンキナーゼ])と共にインキュベーションすることによるピルビン酸キナーゼ活性の定量に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ピルビン酸キナーゼは、ホスホエノールピルビン酸(PEP)からADPへのリン酸基の転移を促進します。この転移によって1分子のピルビン酸と1分子のATPが生じます。分子量:237 kDaで、4個の分子量57 kDaの同一のサブユニットの四量体として存在します。
等電点:7.6
最適pH:約7.5
等電点:7.6
最適pH:約7.5
ピルビン酸キナーゼは、解糖および糖新生に関与する酵素です。 製品 P7768 はウサギ筋肉由来で、緩衝化グリセロール水溶液で提供されており、ホスホグリセリン酸ムターゼ活性を測定する PGM 酵素アッセイで使用されています。 ピルビン酸キナーゼは、ピルビン酸キナーゼ(PK)欠乏の研究にも使用されています。
分子量:237 kDa(分子量57 kDaの同一サブユニット4個からなる四量体として存在)。
等電点:7.6
至適pH:約7.5
至適温度:25°C
EA280 = 1 mg(p)/mLあたり0.54、光路長 1 cm
30°CのTrisバッファー(pH 7.4)中におけるKM値は、ATP(0.86 mM)、ピルビン酸(10 mM)、ADP(0.3 mM)、PEP(0.07 mM)と報告されています。ピルビン酸キナーゼはホスホエノールピルビン酸に高い特異性を有しますが、ATPの代わりにGTP、ITP、dATP、UTP、CTP等の他のジヌクレオチド三リン酸も基質として利用できます。
等電点:7.6
至適pH:約7.5
至適温度:25°C
EA280 = 1 mg(p)/mLあたり0.54、光路長 1 cm
30°CのTrisバッファー(pH 7.4)中におけるKM値は、ATP(0.86 mM)、ピルビン酸(10 mM)、ADP(0.3 mM)、PEP(0.07 mM)と報告されています。ピルビン酸キナーゼはホスホエノールピルビン酸に高い特異性を有しますが、ATPの代わりにGTP、ITP、dATP、UTP、CTP等の他のジヌクレオチド三リン酸も基質として利用できます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.6、37°C、1分間に、1.0 μmolのホスホ(エノール)ピルビン酸をピルビン酸に変換する酵素量です。
物理的形状
0.01 Mリン酸を含有する50%グリセロ-ル( pH 7.0)に溶解された溶液
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P7768-5KU:
P7768-1KU:
P7768-2.5KU:
P7768-BULK:
P7768-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
James F Zawada
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 805, 31-41 (2011-11-19)
Crude cell-free extracts are useful tools for investigating biochemical phenomena and exploiting complex enzymatic processes such as protein synthesis. Extracts derived from E. coli have been used for over 50 years to study the mechanism of protein synthesis. In addition
I Mor et al.
Oncogene, 31(6), 683-693 (2011-07-05)
Death-associated protein kinase (DAPk), a multi-domain serine/threonine kinase, regulates numerous cell death mechanisms and harbors tumor suppressor functions. In this study, we report that DAPk directly binds and functionally activates pyruvate kinase M2 (PKM2), a key glycolytic enzyme, which contributes
Structural-functional diversity of malaria parasite's PfHSP70-1 and PfHSP40 chaperone pair gives an edge over human orthologs in chaperone-assisted protein folding
Anas M, et al.
The Biochemical Journal, 477(18), 3625-3643 (2020)
Studies on pyruvate kinase (PK) deficiency. II. Electrophoretic, kinetic and immunological studies on pyruvate kinase of erythrocytes and other tissues.
K Imamura et al.
Journal of biochemistry, 74(6), 1165-1175 (1973-12-01)
Hager Souabni et al.
Communications biology, 4(1), 493-493 (2021-04-24)
Tripartite efflux pumps built around ATP-binding cassette (ABC) transporters are membrane protein machineries that perform vectorial export of a large variety of drugs and virulence factors from Gram negative bacteria, using ATP-hydrolysis as energy source. Determining the number of ATP