詳細
ピルビン酸キナーゼ(PK)は解糖酵素であり、4つのアイソザイムL、R、M1、およびM2があります。Lアイソザイムは糖新生組織、特に肝臓に局在します。一方、M1は成人の骨格筋、心臓、脳に、Rは赤血球に局在しています。M2は細胞の核に局在しています。
アプリケーション
ウサギ筋肉由来ピルビン酸キナーゼは、Pseudomonas putida細胞中でアデノシン二リン酸(ADP)をアデノシン三リン酸(ATP)に変換するために使用されています。
ピルビン酸キナーゼは、ATP加水分解を測定する植物分光光度アッセイに使用されています。 ピルビン酸キナーゼは、ピルビン酸キナーゼ(PK)欠乏の研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ピルビン酸キナーゼ(PK)は、リン酸基をホスホエノールピルビン酸(PEP)からアデノシン二リン酸(ADP)に移動させる重要なプロセスを触媒します。この反応により、PEPはピルビン酸とアデノシン三リン酸(ATP)に変換されます。ピルビン酸キナーゼは、解糖および糖新生において重要な役割を果たします。高濃度のピルビン酸キナーゼM2(PKM2)は、細胞増殖および腫瘍増殖を阻害します。赤血球(RBC)中のPKが欠乏すると、非球状赤血球性溶血性貧血につながります。ヒト赤血球でPKが欠乏すると、Plasmodium falciparumに対する保護作用が誘発されます。
分子量:237 kDa(分子量57 kDaの同一サブユニット4個からなる四量体として存在)。
等電点:7.6
至適pH:約7.5
至適温度:25°C
EA280 = 1 mg(p)/mLあたり0.54、光路長 1 cm
30°CのTrisバッファー(pH 7.4)中におけるKM値は、ATP(0.86 mM)、ピルビン酸(10 mM)、ADP(0.3 mM)、PEP(0.07 mM)と報告されています。ピルビン酸キナーゼはホスホエノールピルビン酸に高い特異性を有しますが、ATPの代わりにGTP、ITP、dATP、UTP、CTP等の他のジヌクレオチド三リン酸も基質として利用できます。
等電点:7.6
至適pH:約7.5
至適温度:25°C
EA280 = 1 mg(p)/mLあたり0.54、光路長 1 cm
30°CのTrisバッファー(pH 7.4)中におけるKM値は、ATP(0.86 mM)、ピルビン酸(10 mM)、ADP(0.3 mM)、PEP(0.07 mM)と報告されています。ピルビン酸キナーゼはホスホエノールピルビン酸に高い特異性を有しますが、ATPの代わりにGTP、ITP、dATP、UTP、CTP等の他のジヌクレオチド三リン酸も基質として利用できます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.6、37°C、1分間に、1.0 μmolのホスホ(エノール)ピルビン酸をピルビン酸に変換する酵素量です。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9136-25KU:
P9136-1KU:
P9136-50KU:
P9136-VAR:
P9136-5KU:
P9136-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anoxic metabolism and biochemical production in Pseudomonas putida F1 driven by a bioelectrochemical system
Biotechnology for Biofuels, 9(1), 39-39 (2016)
[25] Pyruvate kinase isozymes from rat
Methods in Enzymology, 90, 150-165 (1982)
Pyruvate kinase deficiency and malaria
The New England Journal of Medicine, 358(17), 1805-1810 (2008)
Red cell pyruvate kinase deficiency: molecular and clinical aspects
British Journal of Haematology, 130(1), 11-25 (2005)
Hormonal control of pyruvate kinase activity and of gluconeogenesis in isolated hepatocytes
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 73(8), 2762-2766 (1976)