由来生物
rabbit muscle
品質水準
フォーム
solution
比活性
~200 units/mg protein (At 25 °C with PEP as the substrate.)
包装
pkg of 1 mL (10 mg)
メーカー/製品名
Roche
最適pH
7.0-7.5
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
関連するカテゴリー
詳細
ピルビン酸キナーゼはモル質量237,000で、四量体として存在します。この四量体の各ポリペプチド鎖のモル質量は57,200です。この酵素には、プロトマーと呼ばれる2つの同一の触媒粒子が含まれます。各プロトマーには、2つのポリペプチド鎖が含まれます。各プロトマーにはそれぞれひとつのMn2+ 部位およびホスホエノールピルビン酸部位が含まれます。
特異性
比活性:PEPを基質として、+ 25℃で約200 U/mg
アプリケーション
ピルビン酸キナーゼ(PK)は、ATPアーゼアッセイでサンプルとして使用されています。
ピルビン酸キナーゼ(PK)は、キナーゼアッセイで使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ピルビン酸キナーゼはプロトンを利用してP-エノールピルビン酸とADPをピルビン酸とATPに変換する不可逆的反応を触媒します。第1段階は、P-エノールピルビン酸のリン酸基からADPへの変換で、ピルビン酸とATPに結合したエノラートが形成されます。第2段階で、プロトンがエノラートに付加され、ケト型のピルビン酸が精製されます。この酵素は、ATP依存性および重炭酸塩依存性ATPアーゼ活性、フッ化物およびヒドロキシルアミンリン酸化活性、グリコール酸塩ATP依存性リン酸化活性、オキサロ酢酸脱炭酸活性などの活性も示します。
品質
混入異物:<0.001%GK、<0.002%HK、NADHオキシダーゼおよびATPase、<0.01%エノラーゼ、LDHおよびミオキナーゼ
物理的形状
50%グリセロール(v/v)の溶液、pH約6
調製ノート
活性化剤: 完全な活性化のため、PKにはMg2+ (またはMn2+、Co2+)およびK+ (またはNH4+、Rb+)が必要です。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vivo evidence for ATPase-dependent DNA translocation by the Bacillus subtilis SMC condensin complex
Molecular Cell, 71(5), 841-847 (2018)
iScience, 26(5), 106626-106626 (2023-05-17)
F1-ATPase (F1) is an ATP-driven rotary motor protein ubiquitously found in many species as the catalytic portion of FoF1-ATP synthase. Despite the highly conserved amino acid sequence of the catalytic core subunits: α and β, F1 shows diversity in the
Nature communications, 12(1), 5999-5999 (2021-10-16)
Molecular chaperones contribute to the maintenance of cellular protein homoeostasis through assisting de novo protein folding and preventing amyloid formation. Chaperones of the Hsp70 family can further disaggregate otherwise irreversible aggregate species such as α-synuclein fibrils, which accumulate in Parkinson's
Metabolic control and structure of glycolytic enzymes. 3. Dissociation and subunit structure of rabbit muscle pyruvate kinase.
Biochemistry, 5(4), 1399-1405 (1966-04-01)
Biochemistry, 33(20), 6301-6309 (1994-05-24)
The molecular structure of rabbit muscle pyruvate kinase, crystallized as a complex with Mn2+, K+, and pyruvate, has been solved to 2.9-A resolution. Crystals employed in the investigation belonged to the space group P1 and had unit cell dimensions a