特徴および利点
- Efficient 8 minute prep allows greater speed and throughput
- No need for organic extraction, centrifugation or alcohol precipitation
- Hot start antibody for highly specific PCR amplification of genomic DNA
- Can be used with whole blood or blood cards
- Extract stable at 4 °C for at least 6 months
- Compatible with any format (single tube, 96-well, etc.)
- Simple, 3 step procedure with no special equipment required
- REDExtract-N-Amp™ requires no loading buffers or tracking dyes required for gel analysis
- PCR products are suitable for direct cloning and sequencing
原理
その他情報
法的情報
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Extract-N-Amp is a versatile, combined DNA extraction and amplification kit intended to simplify the generation of PCR products from a range of sample types. This methodology can be used without modification to perform PCR on blood samples stored on FTA blood cards (Whatman) which removes the need for the laborious and costly washing procedures that the standard FTA protocol stipulates. This technique removes the variability between sample preparations and maximizes the number of PCR reactions that can be performed on individual FTA blood card samples.
Extract-N-Amp simplifies DNA extraction and amplification, enabling PCR directly from FTA blood cards, reducing variability.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.