Merck
F3055
Sigma-Aldrich
フラボピリドール 塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC), powder
別名:
(-)-2-(2-クロロフェニル)-5,7-ジヒドロキシ-8-[(3S,4R)-3-ヒドロキシ-1-メチル-4-ピペリジニル]-4H-1-ベンゾピラン-4-オン 塩酸塩, L-86-8276, NSC-649890
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20ClNO5 ·HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
438.30 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to light brown
溶解性
H2O: ~2 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(C(C=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)O3)=O)C3=C([C@H]4CCN(C)C[C@H]4O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C21H20ClNO5.ClH/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22;/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3;1H/t12-,17+;/m0./s1
InChI Key
LGMSNQNWOCSPIK-LWHGMNCYSA-N
アプリケーション
フラボピリドール塩酸塩水和物は、以下の用途に使用されています:
  • リジン36(H3K36)におけるヒストンH3メチル化およびブタ胎児線維芽細胞における転写の非活性化に対する影響を検討するためのサイクリン依存性キナーゼ9(CDK9)阻害薬として
  • 肝細胞に対する影響を検討するためのRNAポリメラーゼ阻害薬として
  • ゼブラフィッシュ胚のユークロマチン粗大化に対する影響を検討するためのRNA転写阻害薬として
生物化学的/生理学的作用
フラボピリドールは、Dysoxylum binectariferumから得られた半合成フラボンであり、複数の癌に対して抗腫瘍薬として作用します。抗癌特性も示すため、急性骨髄性白血病(AML)の治療について検討されています。
フラボピリドール塩酸塩は、CDK(サイクリン依存的キナーゼ)およびCDC25ホスファターゼファミリーの阻害剤です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のCDKのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F3055-VAR:
F3055-5MG:
F3055-1MG:
F3055-BULK:
F3055-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Saowaluk Saisomboon et al.
Heliyon, 5(5), e01675-e01675 (2019-06-14)
Flavopiridol, a pan-cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor, was recently identified as an effective antitumor agent for several cancers. We investigated the antitumor effect of flavopiridol on cholangiocarcinoma (CCA), in vitro and in vivo. A methylthiotetrazole assay revealed that the proliferation of
Stefano de Pretis et al.
Genome research, 27(10), 1658-1664 (2017-09-15)
Overexpression of the MYC transcription factor causes its widespread interaction with regulatory elements in the genome but leads to the up- and down-regulation of discrete sets of genes. The molecular determinants of these selective transcriptional responses remain elusive. Here, we
Uma Raju et al.
Cancer research, 63(12), 3263-3267 (2003-06-18)
Flavopiridol, a cyclin-dependent kinase (cdk) inhibitor, can cause cell cycle arrest, induce apoptosis in cancer cells, and inhibit tumor cell growth in vivo. The present study investigated the in vitro radiosensitizing effect of flavopiridol and the underlying molecular mechanisms in
Elisa Barbieri et al.
Cell reports, 33(6), 108373-108373 (2020-11-12)
Genome-wide profiling of nascent RNA has become a fundamental tool to study transcription regulation. Unlike steady-state RNA-sequencing (RNA-seq), nascent RNA profiling mirrors real-time activity of RNA polymerases and provides an accurate readout of transcriptome-wide variations. Some species of nuclear RNAs
Anne Pumfery et al.
Current pharmaceutical design, 12(16), 1949-1961 (2006-06-22)
Cyclin-dependent kinases (CDKs) are key regulators of the cell cycle and RNA polymerase II transcription. Several pharmacological CDK inhibitors (PCIs) are currently in clinical trials as potential cancer therapeutics since CDK hyperactivation is detected in the majority of neoplasias. Within
資料
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
ヒト上皮性結腸オルガノイドは、Caco-2細胞の薬物透過性アッセイの代わりに、薬物スクリーニングおよび化合物毒性試験に使用できます。