product name
ステインズ-オール, ~95%
アッセイ
~95%
品質水準
形状
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
chloroform: 40 mg (PLUS 4.0 ml)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].CCN1C(/Sc2ccc3ccccc3c12)=C\C(C)=C\c4sc5ccc6ccccc6c5[n+]4CC
InChI
1S/C30H27N2S2.BrH/c1-4-31-27(33-25-16-14-21-10-6-8-12-23(21)29(25)31)18-20(3)19-28-32(5-2)30-24-13-9-7-11-22(24)15-17-26(30)34-28;/h6-19H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
わずか3 ng(123 BPフラグメント)のpBR322/Hae III消化DNAおよび90 ngのtRNAを、ポリアクリルアミドゲル上で検出することが可能です。PAGEゲルを暗所で染色した後、ゲルを染色液から取り出し、十分に脱色されるまでライトボックスの光に当てます。染色液は、一般に、色素をホルムアミドと緩衝液に溶解することによって調製します。
注意
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E9379-BULK:
E9379-5G:
E9379-250MG:
E9379-1G:
E9379-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック