Merck
A9415
Sigma-Aldrich
アクチノマイシンD
from Streptomyces sp., suitable for cell culture, ≥95%
別名:
アクチノマイシンC1, アクチノマイシンIV, ダクチノマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H86N12O16
CAS番号:
分子量:
1255.42
Beilstein:
605235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
red, powder
mp
251-253
溶解性
ethanol, DMSO: soluble (Stable in aqueous solutions at 2-8 °C.)
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChI Key
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
アクチノマイシンDは、細胞増殖を阻害する抗腫瘍抗生物質であり、細胞培養における選択剤から、HIV複製抑制およびPC12細胞のプログラム細胞死の研究における使用など、幅広い用途があります。 細胞培養に用いる場合は、1μg/mLで使用することをお勧めします。
生物化学的/生理学的作用
アクチノマイシンDは、二本鎖DNAと安定な複合体を形成し、DNAでプライミングされたRNA合成を阻害し、DNA一本鎖切断を引き起こすことにより細胞の増殖を阻害します。 逆転写酵素におけるマイナス鎖転移ステップの阻害剤であることが示されています。
注意
本製品は吸湿性、感光性です。 光と湿気を避けて2~8℃で保存した場合には、少なくとも15ヵ月間、HPLC検査で変化は認められません。 アクチノマイシンDの未使用の希釈溶液は、光の影響をきわめて受けやすく、プラスチックやガラスに吸着する傾向があるため、廃棄してください。 ただし、高濃度ストック溶液を凍結したアリコートは少なくとも1ヵ月間安定です。
調製ノート
アクチノマイシンDは、赤色の光沢のある結晶として販売されており、アセトニトリル又はアセトンに10 mg/mL、DMSOに最低1 mg/mLで溶解します。 一部の参考文献で、若干の水溶性(0.5 mg/mL)も示されています。
その他情報
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A9415-BULK:
A9415-10MG:
A9415-5MG-PW:
A9415-VAR:
A9415-2MG:
A9415-25MG:
A9415-5MG:
A9415-10MG-PW:
A9415-5X5MG:
A9415-25MG-PW:
A9415-2MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonio Rescifina et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(2), 709-715 (2006-01-20)
Isoxazolidinyl polycyclic aromatic hydrocarbons (isoxazolidinyl-PAHs) have been synthesized in good yields by 1,3-dipolar cycloaddition methodology promoted by microwave irradiation. The structures of the obtained cycloadducts have been determined by NOE experiments and supported by computational studies at the AM1 level.
Arkady Khoutorsky et al.
Neuron, 78(2), 298-311 (2013-04-30)
Control of protein synthesis is critical for synaptic plasticity and memory formation. However, the molecular mechanisms linking neuronal activity to activation of mRNA translation are not fully understood. Here, we report that the translational repressor poly(A)-binding protein (PABP)-interacting protein 2A
Angela Zarama et al.
PLoS pathogens, 10(3), e1004000-e1004000 (2014-03-15)
Receptors of the signalling lymphocyte-activation molecules (SLAM) family are involved in the functional regulation of a variety of immune cells upon engagement through homotypic or heterotypic interactions amongst them. Here we show that murine cytomegalovirus (MCMV) dampens the surface expression
Rolf Schreckenberg et al.
Antioxidants & redox signaling, 23(15), 1220-1232 (2015-05-16)
Research into right ventricular (RV) physiology and identification of pathomechanisms underlying RV failure have been neglected for many years, because function of the RV is often considered less important for overall hemodynamics and maintenance of blood circulation. In view of
H Sun et al.
British journal of cancer, 111(2), 281-291 (2014-06-20)
We investigated the biologic and pharmacologic activities of a chromosome region maintenance 1 (CRM1) inhibitor against human non-small cell lung cancer (NSCLC) cells both in vitro and in vivo. The in vitro and in vivo effects of a novel CRM1
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。
プロトコル
細胞生存率・増殖・活性化・細胞毒性を測定するためのWST-1アッセイプロトコルWST-1試薬調製手順・アプリケーション例WST-1アッセイに関するよくある質問・トラブルシューティングガイド
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
すべて表示