Merck
A4262
Sigma-Aldrich
アクチノマイシンD
from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC)
別名:
アクチノマイシンC1, アクチノマイシンIV, ダクチノマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H86N12O16
CAS番号:
分子量:
1255.42
Beilstein:
605235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
red, powder
mp
251-253
溶解性
ethanol, DMSO: soluble
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChI Key
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
アクチノマイシンDは、細胞増殖を阻害する抗腫瘍抗生物質であり、細胞培養における選択剤から、HIV複製抑制およびPC12細胞のプログラム細胞死の研究における使用など、幅広い用途があります。細胞培養に用いる場合は、1μg/mLで使用することをお勧めします。
生物化学的/生理学的作用
アクチノマイシンDは、二本鎖DNAと安定な複合体を形成し、DNAでプライミングされたRNA合成を阻害し、DNA一本鎖切断を引き起こすことにより細胞の増殖を阻害します。 逆転写酵素におけるマイナス鎖転移ステップの阻害剤であることが示されています。
注意
この製品は吸湿性かつ光感受性です。 2~8℃で光や湿気を防いで保存した場合、HPLC試験では少なくとも15か月間変化しません。 アクチノマイシンDの未使用の希釈溶液は、光の影響を受けやすく、プラスチックやガラスに吸着する傾向があるため、廃棄する必要があります。 しかし、濃縮された保存溶液の凍結アリコートは、少なくとも1か月間安定です。
調製ノート
アクチノマイシンDは、赤色の光沢のある結晶として販売されており、アセトニトリルまたはアセトンに10 mg/mLで、DMSOには最低の1 mg/mLで溶けます。 いくつかの参考文献では、0.5 mg/mLという水へのわずかな溶解性が示されています。
その他情報
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A4262-100MG:
A4262-5MG:
A4262-10MG-PW:
A4262-5MG-PW:
A4262-25MG-PW:
A4262-50MG:
A4262-BULK:
A4262-10MG:
A4262-2MG-PW:
A4262-VAR:
A4262-2MG:
A4262-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonio Rescifina et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(2), 709-715 (2006-01-20)
Isoxazolidinyl polycyclic aromatic hydrocarbons (isoxazolidinyl-PAHs) have been synthesized in good yields by 1,3-dipolar cycloaddition methodology promoted by microwave irradiation. The structures of the obtained cycloadducts have been determined by NOE experiments and supported by computational studies at the AM1 level.
Leilei Zhou et al.
Genome biology, 20(1), 156-156 (2019-08-08)
Methylation of nucleotides, notably in the forms of 5-methylcytosine (5mC) in DNA and N6-methyladenosine (m6A) in mRNA, carries important information for gene regulation. 5mC has been elucidated to participate in the regulation of fruit ripening, whereas the function of m6A
Rolf Schreckenberg et al.
Antioxidants & redox signaling, 23(15), 1220-1232 (2015-05-16)
Research into right ventricular (RV) physiology and identification of pathomechanisms underlying RV failure have been neglected for many years, because function of the RV is often considered less important for overall hemodynamics and maintenance of blood circulation. In view of
Arkady Khoutorsky et al.
Neuron, 78(2), 298-311 (2013-04-30)
Control of protein synthesis is critical for synaptic plasticity and memory formation. However, the molecular mechanisms linking neuronal activity to activation of mRNA translation are not fully understood. Here, we report that the translational repressor poly(A)-binding protein (PABP)-interacting protein 2A
H Sun et al.
British journal of cancer, 111(2), 281-291 (2014-06-20)
We investigated the biologic and pharmacologic activities of a chromosome region maintenance 1 (CRM1) inhibitor against human non-small cell lung cancer (NSCLC) cells both in vitro and in vivo. The in vitro and in vivo effects of a novel CRM1