Merck
A6671
Sigma-Aldrich
アクチノニン
≥98% (TLC), powder, leucine aminopeptidase inhibitor
別名:
3-[[1-[(2-(ヒドロキシメチル)-1-ピロリジニル)カルボニル]-2-メチルプロピル]カルバモイル]オクタノヒドロキサム酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H35N3O5
CAS番号:
分子量:
385.50
Beilstein:
1555250
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
アクチノニン,
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)N1CCCC1CO
InChI
1S/C19H35N3O5/c1-4-5-6-8-14(11-16(24)21-27)18(25)20-17(13(2)3)19(26)22-10-7-9-15(22)12-23/h13-15,17,23,27H,4-12H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,24)
InChI Key
XJLATMLVMSFZBN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
アクチノニンは、C57BL/6マウスのメプリン-β活性を阻害するためのコントロールとして使用されています。また、15N NMR分光法および等温滴定により、EcPDFとアクチノニンとの高親和性相互作用を研究するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アクチノニンはペプチドデホルミラーゼ(PDF)に対して阻害作用があります。グラム陽性菌および偏好性のグラム陰性菌の微生物に対して効果的です。
アクチノニンはロイシンアミノペプチダーゼの阻害剤です。 また、アクチノニンは、抗菌活性の改善および抗肥満治療薬にも使用されています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNeuropeptidases(ニューロペプチダーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6671-BULK:
A6671-VAR:
A6671-5MG:
A6671-10MG:
A6671-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ectodomain shedding of CD99 within highly conserved regions is mediated by the metalloprotease meprin $\beta$ and promotes transendothelial cell migration
Bedau T, et al.
Faseb Journal, 31(3), 1226-1237 (2016)
Actinonin, a naturally occurring antibacterial agent, is a potent deformylase inhibitor
Chen DZ, et al.
Biochemistry, 39(6), 1256-1262 (2000)
Ligand-induced changes in the structure and dynamics of Escherichia coli peptide deformylase
Amero CD, et al.
Biochemistry, 48(32), 7595-7607 (2009)
Sonia Fieulaine et al.
PLoS biology, 9(5), e1001066-e1001066 (2011-06-02)
For several decades, molecular recognition has been considered one of the most fundamental processes in biochemistry. For enzymes, substrate binding is often coupled to conformational changes that alter the local environment of the active site to align the reactive groups
Diana Mader et al.
Microbes and infection, 12(5), 415-419 (2010-02-17)
The biosynthesis of proteins with N-terminal formylated methionine residues and subsequent protein deformylation are unique and invariant bacterial processes. They are exploited by the capacity of the human innate immune system to sense formylated peptides (FPs) and targeted by the