Merck
P0018
Sigma-Aldrich
Pomalidomide
≥98% (HPLC), powder, HbF inducer
別名:
1,3-ジオキソ-2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-4-アミノイソインドリン, 3-アミノ-N-(2,6-ジオキソ-3-ピペリジル)フタルアミド, 4-アミノ-2-(2,6-ジオキソ-3-ピペリジニル)-1H-イソインドール-1,3(2H)-ジオン, Actimid, CC-4047, IMiD 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11N3O4
CAS番号:
分子量:
273.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
Pomalidomide, ≥98% (HPLC)
ligand
pomalidomide
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: ligand
yellow
溶解性
DMSO: ≥14 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
InChI
1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)
InChI Key
UVSMNLNDYGZFPF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
Pomalidomideは次の用途で使用されています。
  • 特異的なクラスI主要組織適合抗原(MHC-I)ペプチドの誘導におけるタンパク質分解誘導キメラ(PROTAC)化合物、JQ1-CRBNの役割の検討用にBV173細胞を処理するため
  • アポトーシス研究および細胞内カルシウム解析のため
  • β-地中海貧血症/バリアントヘモグロビンE(HbE)赤血球前駆細胞における胎児ヘモグロビン発現レベルに対するUNC0638の相加効果を検討するための胎児ヘモグロビン(HbF)剤として
生物化学的/生理学的作用
Pomalidomideは、有効な胎児ヘモグロビン(HbF)誘導剤で、重要な&#947-グロビン抑制因子、SRY-ボックス転写因子6(SOX6)、およびBAFクロマチンリモデリング複合体サブユニット(BCL11A)をダウンレギュレートします。
ポマリドマイドは、第二世代免疫調節薬であり、TNF-α阻害剤であり、サリドマイド類縁体です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類とシグナル伝達のハンドブック)のサイトカイン受容体(腫瘍壊死受容体ファミリー)のページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
P0018-BULK:
P0018-25MG:
P0018-IP:
P0018-5MG:
P0018-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Manh-Cuong Vo et al.
Frontiers in immunology, 9, 1798-1798 (2018-08-21)
We have previously shown that immunization with tumor antigen-loaded dendritic cells (DCs) and the immunomodulating drug, lenalidomide, synergistically potentiates the enhancing antitumor immunity in a myeloma mouse model. In this study, we investigated the immunogenicity of DCs combined with pomalidomide
Themistoklis M Tsarouchas et al.
Nature communications, 9(1), 4670-4670 (2018-11-09)
Spinal cord injury leads to a massive response of innate immune cells in non-regenerating mammals, but also in successfully regenerating zebrafish. However, the role of the immune response in successful regeneration is poorly defined. Here we show that inhibiting inflammation
Yan-Rou Tsai et al.
International journal of molecular sciences, 19(10) (2018-10-24)
Due to its high oxygen demand and abundance of peroxidation-susceptible lipid cells, the brain is particularly vulnerable to oxidative stress. Induced by a redox state imbalance involving either excessive generation of reactive oxygen species (ROS) or dysfunction of the antioxidant
Emma C Fink et al.
Blood, 132(14), 1535-1544 (2018-08-02)
Thalidomide and its derivatives, lenalidomide and pomalidomide, are clinically effective treatments for multiple myeloma and myelodysplastic syndrome with del(5q). These molecules lack activity in murine models, limiting investigation of their therapeutic activity or toxicity in vivo. Here, we report the
Suzanne Lentzsch et al.
Cancer research, 62(8), 2300-2305 (2002-04-17)
Thalidomide has recently been shown to be useful in the treatment of multiple myeloma and may also be useful in the treatment of other hematological malignancies. We have identified a new derivative of thalidomide, S-3-[3-amino-phthalimido]-glutarimide (S-3APG) with dual activity against