Merck
904724
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG2-butyl iodide
≥95%
別名:
Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide-2-2-6-I, N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-2-(2-((6-iodohexyl)oxy)ethoxy)acetamide, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28IN3O7
CAS番号:
分子量:
585.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
ligand
pomalidomide
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
alkyl halide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ICCCCCCOCCOCC(NC1=CC=CC2=C1C(N(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=O)=O
InChI
1S/C23H28IN3O7/c24-10-3-1-2-4-11-33-12-13-34-14-19(29)25-16-7-5-6-15-20(16)23(32)27(22(15)31)17-8-9-18(28)26-21(17)30/h5-7,17H,1-4,8-14H2,(H,25,29)(H,26,28,30)
InChI Key
NYFZCMZZMDMBEB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Protein degrader builiding block Pomalidomide-PEG2-butyl Iodide enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a Cereblon (CRBN)-recruiting ligand, a linker with both hydrophobic and hydrophilic moieties, and a pendant iodoalkane for reactivity with a nucleophilic group on a target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant iodo group, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
904724-BULK:
904724-VAR:
904724-50MG:4548173366845
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.