901487
(S,S,S)-AHPC hydrochloride
≥97%
別名:
(2S,4S)-1-((S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, E3 Ligase ligand negative control epimer, Ligand for PROTAC® research, VH032 negative control
About This Item
おすすめの製品
ligand
VH032
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: ligand
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@H](O)C1)=O)C(C)(C)C.Cl
InChI
1S/C22H30N4O3S.ClH/c1-13-18(30-12-25-13)15-7-5-14(6-8-15)10-24-20(28)17-9-16(27)11-26(17)21(29)19(23)22(2,3)4;/h5-8,12,16-17,19,27H,9-11,23H2,1-4H3,(H,24,28);1H/t16-,17-,19+;/m0./s1
InChI Key
JYRTWGCWUBURGU-ITJMAPPJSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Selective Small Molecule Induced Degradation of the BET Bromodomain Protein BRD4
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Identification and Characterization of Von Hippel-Lindau-Recruiting Proteolysis Targeting Chimeras (PROTACs) of TANK-Binding Kinase 1
Group-Based Optimization of Potent and Cell-Active Inhibitors of the von Hippel–Lindau (VHL) E3 Ubiquitin Ligase: Structure–Activity Relationships Leading to the Chemical Probe (2S,4R)-1-((S)-2-(1-Cyanocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide (VH298)
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901487-10MG-KC:
901487-100MG:
901487-BULK-KC:
901487-VAR:
901487-10MG:
901487-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。