915572
Pomalidomide-dipiperazine-NH2 hydrochloride
≥95%
別名:
4-(4-(4-(2-Aminoethyl)piperazine-1-carbonyl)piperazin-1-yl)-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Pomalidomide conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
おすすめの製品
ligand
pomalidomide
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N(C1CCC(NC1=O)=O)C2=O)C3=C2C=CC=C3N4CCN(C(N5CCN(CCN)CC5)=O)CC4
InChI Key
KLJJLERZEMIGTG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
915572-VAR:
915572-BULK:
915572-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。