921327
C5 Lenalidomide-PEG6-Butyl NH2 hydrochloride
≥95%
別名:
24-Amino-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxatetracosanamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
おすすめの製品
ligand
C5 Lenalidomide
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C31H48N4O10.ClH/c32-9-3-1-2-4-10-40-11-12-41-13-14-42-15-16-43-17-18-44-19-20-45-23-29(37)33-25-5-6-26-24(21-25)22-35(31(26)39)27-7-8-28(36)34-30(27)38;/h5-6,21,27H,1-4,7-20,22-23,32H2,(H,33,37)(H,34,36,38);1H
アプリケーション
Technology Spotlight:Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Portal:Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
その他情報
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
921327-BULK:
921327-VAR:
921327-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.