906050
Pomalidomide-C6-PEG1-C3-PEG1-butyl iodide
≥95%
別名:
Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide-6-5-6-I, N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-6-((5-((6-iodohexyl)oxy)pentyl)oxy)hexanamide, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
おすすめの製品
ligand
pomalidomide
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
alkyl halide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ICCCCCCOCCCCCOCCCCCC(NC1=CC=CC2=C1C(N(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=O)=O
InChI Key
ABEUETLCTXKUSX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Modular PROTAC Design for the Degradation of Oncogenic BCR-ABL
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
906050-50MG:
906050-VAR:
906050-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。