アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: linker
官能基
bromo
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCCOCCOCCC(O)=O
InChI Key
CCEBKJLCKKPYHB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Bromo-PEG2-acid is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a bromo group at one end and a carboxyl group at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Bromo-PEG2-acid can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
This is a crosslinker with a bromo group on one end and a carboxyl group on the other end. The compound contains two PEG units to help improve solubility.
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)