おすすめの製品
ligand
pomalidomide
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
carboxylic acid
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCCC(O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C17H17N3O6/c21-12-7-6-11(15(24)19-12)20-16(25)9-3-1-4-10(14(9)17(20)26)18-8-2-5-13(22)23/h1,3-4,11,18H,2,5-8H2,(H,22,23)(H,19,21,24)
InChI Key
DXQHHPDVZILLOC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901500-BULK:
901500-50MG:
901500-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.