901829
Pomalidomide-PEG6-CO2H
別名:
1-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oic acid, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
おすすめの製品
ligand
pomalidomide
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
反応適合性
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=O)CCC1N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C28H39N3O12/c32-23-5-4-22(26(35)30-23)31-27(36)20-2-1-3-21(25(20)28(31)37)29-7-9-39-11-13-41-15-17-43-19-18-42-16-14-40-12-10-38-8-6-24(33)34/h1-3,22,29H,4-19H2,(H,33,34)(H,30,32,35)
InChI Key
NBDBXIANAMQQQU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradations
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
901829-50MG:
901829-BULK:
901829-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。