おすすめの製品
ligand
thalidomide
アッセイ
≥98%
形状
powder
反応適合性
reagent type: ligand
色
white
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
オーガナイザー
Celgene
SMILES記法
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
InChI Key
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CRBN(51185) , CUL4A(8451) , DDB1(1642) , LITAF(9516) , RBX1(9978) , TNF(7124)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T144-100MG:
T144-1G:
T144-VAR:
T144-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)