Merck
C0737
Sigma-Aldrich
シロスタゾール
≥98% (HPLC), powder
別名:
6-[4-(1-シクロヘキシル-1H-テトラゾール-5-イル)-ブトキシ]-3,4-ジヒドロ-2(1H)-キノリノン, OPC 13013, OPC 21, プレタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H27N5O2
CAS番号:
分子量:
369.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
off-white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
オーガナイザー
Otsuka Pharma
SMILES記法
O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
InChI
1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
InChI Key
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シロスタゾールは、血小板の凝集を防止し、血管拡張作用があります。また、慢性動脈疾患および間欠性跛行の治療に使用されます。シロスタゾールは抗増殖効果があり、プロスタサイクリンの特性を改善します。また、細胞増殖を制御し、環状アデノシン一リン酸(cAMP)レベルを活性化させ、環状AMP依存性プロテインキナーゼを誘発します。
アプリケーション
シロスタゾールは以下の用途で使用されています:
  • c-Mycの下方制御により、Madin–Darby細胞株(MDCK)の増殖を抑えるため
  • T84腸上皮細胞を用いた毒素送達のin vitro評価に
  • 白色脂肪細胞のアデノシン三リン酸(ATP)放出を誘発するために
生物化学的/生理学的作用
ホスホジエステラ-ゼ III (PDE3) インヒビタ-
特徴および利点
この化合物は大塚製薬によって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、環状ヌクレオチドの研究に使用するための製品です。その他の環状ヌクレオチド製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0737-10MG:
C0737-BULK:
C0737-50MG:
C0737-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pannexin-1 mediated ATP release in adipocytes is sensitive to glucose and insulin and modulates lipolysis and macrophage migration
Tozzi M, et al.
bioRxiv, 380469-380469 (2018)
Kuang-Yi Tseng et al.
Medicina (Kaunas, Lithuania), 59(3) (2023-03-30)
Background and Objective: Our previous study demonstrated that consistent treatment of oral cilostazol was effective in reducing levels of painful peripheral neuropathy in streptozotocin-induced type I diabetic rats. As diabetic neuropathy is characterized by hyperglycemia-induced nerve damage in the periphery
Molecular determinants of enterotoxigenic Escherichia coli heat-stable toxin secretion and delivery
Zhu Y, et al.
Infection and Immunity, 86(11), e00526-e00518 (2018)
Sayuri N Friedland et al.
The American journal of cardiology, 109(10), 1397-1404 (2012-03-03)
Cilostazol is a generic drug with antiplatelet and antiproliferative effects. It is unclear whether adding cilostazol to standard dual antiplatelet therapy (aspirin and clopidogrel) after percutaneous coronary intervention reduces restenosis and improves the outcomes. We, therefore, conducted a systematic review
James J Dinicolantonio et al.
The American journal of cardiology, 112(8), 1230-1234 (2013-07-06)
Aspirin is the most widely prescribed antiplatelet agent for the secondary prevention of stroke. Cilostazol, an antiplatelet and vasodilating agent, has shown promise for the secondary prevention of stroke. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials using Ovid
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.