Merck
A9477
Sigma-Aldrich
アルドステロン
≥95% (HPLC), powder
別名:
11β,21-ジヒドロキシ-3,20-ジオキソ-4-プレグネン-18-アール, 11β,21-ジヒドロキシプレグナ-4-エン-3,18,20-トリオン, 18-アルドコルチコステロン, ライヒシュタインX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O5
CAS番号:
分子量:
360.44
Beilstein:
3224996
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
アルドステロン, ≥95% (HPLC)
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
chloroform: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
InChI Key
PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルドステロンは、塩分、カリウム、血圧、酸塩基平衡の多因子調節において重要な役割を果たしています。また、胎児の発達中に母体の体積を拡大して胎児灌流を促進し、胎盤成長因子の発現増加に寄与している可能性があります。アルドステロンの主な作用は腎臓に関連していますが、アルドステロンは、消化管、呼吸器上皮、心筋、血管平滑筋などの他の組織のミネラルコルチコイド受容体とも相互作用します。アルドステロン拮抗薬またはミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)は、原発性アルドステロン症(PA)、原発性および難治性高血圧、心不全(HF)、慢性腎臓病(CKD)など、さまざまな臨床症状の患者に有益です。
アプリケーション
アルドステロンは以下の用途に用いられています:
  • 肥満関連腎症(ORG)においてその病原性を試験するための有足細胞培養に用いるRPMI-1640培地の添加物として
  • 塩と組み合わせて、マウスで腎損傷を誘発するため
  • 主要な肝類洞内皮細胞(LSEC)を刺激するため、およびマウスで高アルドステロン症モデルを作成するため
アルドステロンのd-異性体は、生理活性を有する異性体であるとされています。
生物化学的/生理学的作用
アルドステロンは、生物学的に活性なアルドステロン異性体で、副腎皮質が産生するミネラルコルチコイドです。アルドステロンは、尿中のK+排泄および腎臓のNa+吸収を誘発します。副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)によって産生されるアルドステロンは、遠位尿細管のナトリウム恒常性の維持に不可欠です。アルドステロンはミネラルコルチコイド受容体と結合し、脈管系を調節して腎障害を誘発し、慢性腎疾患(CKD)の進行に関与します。アルドステロンは、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAAS)の一部です。
その他情報
アルデヒドとヘミアセタ-ルの平衡混合物として存在します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9477-100MG:
A9477-VAR-9:
A9477-BULK-9:
A9477-5MG-9:
A9477-5MG:
A9477-25MG:
A9477-BULK:
A9477-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aldosterone and renin measurements
Cartledge S and Lawson N
Annals of Clinical Biochemistry, 37(3), 262-278 (2000)
Aldosterone and Mineralocorticoid Receptor System in Cardiovascular Physiology and Pathophysiology
Cannavo A, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018 (2018)
Aldosterone receptor antagonists: current perspectives and therapies
Guichard JL, et al.
The Journal of biological chemistry, 321-331 (2013)
Caveolin 1-related autophagy initiated by aldosterone-induced oxidation promotes liver sinusoidal endothelial cells defenestration
Luo X, et al.
Redox Biology, 13(5), 508-521 (2017)
Role of bardoxolone methyl, a nuclear factor erythroid 2-related factor 2 activator, in aldosterone-and salt-induced renal injury
Hisamichi M
Hypertension Research, 41(1), 8-8 (2018)