由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98.00% (TLC)
形状
powder
溶解性
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
LCZBQMKVFQNSJR-UJPCIWJBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9521-BULK:
P9521-100MG:
P9521-25MG-PW:
P9521-10MG:
P9521-VAR:
P9521-25MG:
P9521-500MG:
試験成績書(COA)